Learn More
Hach Lange™ Küvettentests
Click to view available options
Typ:
Ammonium-Küvettentest
Ortho-/Gesamt-Phosphat Küvettentest
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- (Ortho-/Gesamt)-Phosphat Küvettentest 2.0 bis 20.0 mg/l PO4-P
- ISO 6878-1-1986-, DIN 38405 D11-4-Zertifikationen
- Bereich 2 bis 20 und 6 bis 60 mg/l
- Zur Verwendung mit Wasseranalysen
- Zur Verwendung mit den Instrumenten DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
- 25 Tests
- Haltbarkeit von 24 Monaten
- Phosphormolybdänblau-Testmethode
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1 |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasseranalyse |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000 |
| Anzahl Tests | 25 |
| Menge | 1/Packung |
| Bereich | 0,015 bis 2,0 und 0,02 bis 2,5 mg/l; |
| Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |
| Testmethode | Indophenolblau |
| Typ | Ammonium-Küvettentest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ammonium, Sample cuvette
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium salicylate, Sodium hydroxide; caustic soda