Learn More
Hach Lange™ Küvettentests
Click to view available options
Typ:
Ammonium-Küvettentest
Ortho-/Gesamt-Phosphat Küvettentest
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Phosphat (Ortho/Gesamt) Küvettentest 2,0 bis 20,0 mg/l PO4-P
- Zertifizierungen gemäß ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4
- 2 Bis 20 und 6 bis 60 mg/l-Bereich
- Zum Einsatz für die Wasseranalyse
- Zur Verwendung mit DR3900-, DR6000-, DR1900-, DR2800-, DR3800-, DR5000-Instrumenten
- 25 Tests
- Die Haltbarkeit beträgt 24 Monate.
- Phosphormolybdänblau-Testmethode
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasseranalyse |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000 |
| Anzahl Tests | 25 |
| Menge | 1/Packung |
| Bereich | 2 bis 20 und 6 bis 60,0 mg/l |
| Lagerungsbedingungen | 15 °C° bis 25 °C° |
| Testmethode | Phosphormolybdänblau |
| Typ | Ortho-/Gesamt-Phosphat Küvettentest |