Learn More
Heinz Herenz Küvetten
Artikelnummer. 30158490
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,5 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30158490 1,5 ml 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30158490 Lieferant Heinz Herenz Lieferanten-Nr. 1130202
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Küvetten, PS in Styroporbox.
  • Küvetten
  • PS
  • In Styroporbox
  • Lichtweg: 10 mm, Höhe: 45 mm
  • Halbmikro-Küvetten
  • 1,5 ml
Spezifikation
Sterilität Nicht steril
Typ Makro-Spektrophotometer-Küvette
Farbe transparent
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Kapazität (metrisch) 1,5 ml
Material Kunststoff
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 340 bis 900 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Cobas Mira-, Mira S- und Mira Plus-Analysatoren
Breite (metrisch) 12 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Spektrophotometrie
Strahlengang 10 mm
Form Rechteck