Learn More
Heinz Herenz Cuvettes
Artikelnummer. 30158511
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 30158511
Marke: Heinz Herenz 1130201
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Cuvettes, PS in styropor box.
  • Cuvettes
  • PS
  • In styropor box
  • Light path: 10 mm, 45 mm high
  • Macro cuvettes
  • 4 mL
Spezifikation
Sterilität Non-sterile
Typ Macro Spectrophotometer Cuvette
Farbe transparent
Einwegprodukt Single-use
Kapazität (metrisch) 4 ml
Material Plastic
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 340 to 900 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Cobas Mira, Mira S and Mira Plus Analyzers
Breite (metrisch) 12.5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Spectrophotometry
Strahlengang 10 mm
Form Rectangle