Learn More
CV-6209, TRC
Artikelnummer. 30351660
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30351660 1 mg 1 Milligramm
30358585 10 mg -
30360193 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30351660 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC8560001MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100488-87-7
Summenformel C34 H60 N3 O6 . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 642.31
Synonym CV 6209
IUPAC-Name [2-Methoxy-3-(Octadecylcarbamoyloxy)Propyl] N-Acetyl-N-[(1-Ethylpyridin-1-ium-2-yl)Methyl]Carbamat; Chlorid
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCCNC(=O)OCC(COC(=O)N(Cc1cccc[n+]1CC)C(=O)C)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CV-6209
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C34H59N3O6.ClH/c1-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-25-35-33(39)42-28-32(41-4)29-43-34(40)37(30(3)38)27-31-24-21-23-26-36(31)6-2;/h21,23-24,26,32H,5-20,22,25,27-29H2,1-4H3;1H
Formelmasse 641.4171