Learn More
Macherey-Nagel™ CW-desaktivierte Kapillarsäule
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0,4 mm |
| Typ | Deaktivierte Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vorbereitung von Kapillarsäulen |
| Temperaturbereich | 250 °C |
| Länge (metrisch) | 25 m |
| Menge | Je 1 |