Learn More
Macherey-Nagel™ CW-desaktivierte Kapillarsäule
Artikelnummer. p-8012104 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10226321
Marke: Macherey-Nagel™ 723105.25
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Typ Deaktivierte Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorbereitung von Kapillarsäulen
Temperaturbereich 250 °C
Länge (metrisch) 25 m
Menge Je 1