Learn More
Carbolite™ CWF-Kammerofen
Artikelnummer. 12943741
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
13 L
Temperatur (metrisch):
1.100 °C
1.200 °C
1.300 °C
Wirkleistung:
2400 B max., 790 B Halterung
3100 B max., 1550 B Halterung
3100 max. B, 1500 B Halterung
3100 max. B, 1800 B Halterung
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Temperatur (metrisch) Wirkleistung unitSize
12943741 13 L 1.300 °C 3100 max. B, 1800 B Halterung 1 Stück
12049842 13 L 1.100 °C 3100 max. B, 1500 B Halterung -
12089842 5 l 1.100 °C 2400 B max., 790 B Halterung 1 Stück
12019852 13 L 1.200 °C 3100 B max., 1550 B Halterung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12943741 Lieferant Carbolite™ Lieferanten-Nr. CWF1313230SN+&02301
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Universell nutzbarer Labor-Kammerofen für den Labortisch. Carbolite™ CWF Kammerofen ist in verschiedenen Größen mit einer maximalen Betriebstemperatur von bis zu 1300 °C erhältlich
  • 1100 °C, 1200 °C oder 1300 °C maximale Betriebstemperatur.
  • 5, 13, 23, 36 oder 65 l Kammervolumen
  • Carbolite Gero 301 Regler, mit einer Rampe zum Sollwert und Prozesstimer
  • Weich schließende Tür an 5, 13, 21 und 23 l Modellen
  • Die Doppeltür schützt den Anwender vor heißen Flächen
  • Standardmäßige Funktionen für verzögerten Start/Prozesstimer
  • Elementträger, Ofenöffnung und Herd aus strapazierfähigem Aluminiumoxid
  • Energieeffiziente Isolierung mit geringer thermischer Masse
  • Frei leitende Drahtwickelelemente für optimale Gleichmäßigkeit
  • Schneller Zugriff auf Elemente und Bedienelemente vereinfacht die Wartung und Instandhaltung.
  • Es stehen eine Reihe an zusätzliche Optionen zur Verfügung. Diese müssen zum Zeitpunkt des Kaufs angefordert werden.
    • Übertemperaturschutz (empfohlen zum Schutz wertvoller Inhalte und für unbeaufsichtigten Betrieb)
    • Eine Reihe an hochentwickelten digitalen Reglern, Multi-Segment-Programmierern und Datenloggern sind erhältlich. Diese können mit RS232-, RS485- oder Ethernet-Kommunikation ausgestattet werden.
    • Verschiedene metallische Retorten für die Arbeit mit modifizierten Atmosphären bis 1150 °C
    • AMS2750E Nadcap kompatible Modelle sind für Luft- und Raumfahrtanwendungen erhältlich.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 13 L
Temperatur (metrisch) 1.300 °C
Typ Kammerofen
Enthält Programmierbarer Temperaturregler
Abmessungen (T x B x H) innen 200 x 200 x 325 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 655 x 435 x 610 mm
Gewicht (metrisch) 47 kg
Wirkleistung 3100 max. B, 1800 B Halterung