Learn More
Carbolite™ CWF 12/13 Laborkammerofen
Click to view available options
Analysezeit:
Aufheizzeit: 80 min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Maximale Betriebstemperatur: 1200 °C
- Die Doppeltür schützt den Anwender vor heißen Flächen
- Standardmäßige Funktionen für verzögerten Start/Zeitsteuerung
- Elementträger, Ofenöffnung und Herd aus strapazierfähigem Aluminiumoxid
- Energieeffiziente Isolierung mit geringer thermischer Masse
- Frei leitende Drahtwickelelemente für optimale Gleichmäßigkeit
- Schneller Zugriff auf Elemente und Kontrollen vereinfacht die Wartung und Instandhaltung
Spezifikation
Spezifikation
| Analysezeit | Aufheizzeit: 80 min |
| Kapazität (metrisch) | 13 l |
| Temperatur (metrisch) | 1200 °C |
| Typ | Laborkammerofen |
| Leistungsaufnahme | 3100 w |
| Modell | Typ des Thermoelements:R |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 325 x 200 x 200 mm |
| Gewicht (metrisch) | 47 |
| Wirkleistung | Halteleistung: 1550 W |