Learn More
Carbolite™ CWF 11/13 Kammeröfen
Artikelnummer. 12039842
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
13 L
Abmessungen (T x B x H) innen:
200 x 200 x 325 mm
Abmessungen (L x B x H) außen:
905 x 435 x 610 mm
Temperatur (metrisch):
1100 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Abmessungen (T x B x H) innen Abmessungen (L x B x H) außen Temperatur (metrisch) unitSize
12039842 13 L 200 x 200 x 325 mm 905 x 435 x 610 mm 1100 °C 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 12039842
Marke: Carbolite™ CWF1113230SN+&023216P1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Universell nutzbarer Labor-Kammerofen für den Labortisch. Carbolite™ CWF Kammerofen ist in verschiedenen Größen mit einer maximalen Betriebstemperatur von bis zu 1300 °C erhältlich
  • 1100 °C, 1200 °C oder 1300 °C maximale Betriebstemperatur.
  • 5, 13, 23, 36 oder 65 l Kammervolumen
  • Carbolite Gero 301 Regler, mit einer Rampe zum Sollwert und Prozesstimer
  • Weich schließende Tür an 5, 13, 21 und 23 l Modellen
  • Die Doppeltür schützt den Anwender vor heißen Flächen
  • Standardmäßige Funktionen für verzögerten Start/Prozesstimer
  • Elementträger, Ofenöffnung und Herd aus strapazierfähigem Aluminiumoxid
  • Energieeffiziente Isolierung mit geringer thermischer Masse
  • Frei leitende Drahtwickelelemente für optimale Gleichmäßigkeit
  • Schneller Zugriff auf Elemente und Bedienelemente vereinfacht die Wartung und Instandhaltung.
  • Es stehen eine Reihe an zusätzliche Optionen zur Verfügung. Diese müssen zum Zeitpunkt des Kaufs angefordert werden.
    • Übertemperaturschutz (empfohlen zum Schutz wertvoller Inhalte und für unbeaufsichtigten Betrieb)
    • Eine Reihe an hochentwickelten digitalen Reglern, Multi-Segment-Programmierern und Datenloggern sind erhältlich. Diese können mit RS232-, RS485- oder Ethernet-Kommunikation ausgestattet werden.
    • Verschiedene metallische Retorten für die Arbeit mit modifizierten Atmosphären bis 1150 °C
    • AMS2750E Nadcap kompatible Modelle sind für Luft- und Raumfahrtanwendungen erhältlich.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 13 L
Temperatur (metrisch) 1100 °C
Typ Kammerofen
Enthält Programmierbarer Temperaturregler
Abmessungen (T x B x H) innen 200 x 200 x 325 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 905 x 435 x 610 mm
Gewicht (metrisch) 47 kg
Wirkleistung 3100 max. B, 1500 B Halterung