missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CXC-ELR Antibody (Lilly patent anti-Pan-ELR+), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-28036AF700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CXC-ELR Monoclonal antibody specifically detects CXC-ELR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
| CXC-ELR | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Lilly patent anti-Pan-ELR+ | |
| 50mM Sodium Borate | |
| CXC-ELR | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG4 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur