Learn More
Invitrogen™ CXCL10 (IP-10) Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Recombinant Monoclonal Antibody
500.00 € - 1262.00 €
Spezifikation
Antigen CXCL10 (IP-10) Biosimilar
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30284439
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA559335
100 μg
500.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30284422
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
MA559336
1 mg
1262.00 €
1 Milligramm
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beskrivning
Beskrivning
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term NI-0801.
IP-10 (interferon-gamma induced protein 10 kD; in mouse, also called cytokine responsive gene 2, Crg-2, or mob-1) is a highly inducible, primary response gene that belongs to the CXC chemokine superfamily. It was first cloned in 1985. The biological functions of IP-10 are still unclear. Like Mig, IP-10 has no activity on neutrophils. Its functions include stimulation of monocytes, natural killer and T-cell migration, regulation of T-cell and bone marrow progenitor maturation, modulation of adhesion molecule expression as well as inhibition of angiogenesis. Mig and IP-10 share the same receptor, CXCR3.
Specifikationer
Specifikationer
CXCL10 (IP-10) Biosimilar
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Lyophilized
IgG1
Human
Primary
Protein A
1 mg/mL
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Unconjugated
Human
RUO
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.