missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCL13/BLC/BCA-1 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18497901 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18497901 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18497901

Marke: Novus Biologicals NBP216041PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CXCL13/BLC/BCA-1 Polyclonal antibody specifically detects CXCL13/BLC/BCA-1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CXCL13/BLC/BCA-1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PerCP
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias ANGIE, ANGIE2, B cell-attracting chemokine 1, B lymphocyte chemoattractant, BCA1B-cell chemoattractant, BCA-1CXC chemokine BLC, B-cell-homing chemokine (ligand for Burkitt's lymphoma receptor-1), BLCSmall-inducible cytokine B13, BLR1L, B-lymphocyte chemoattractant, chemokine (C-X-C motif) ligand 13, chemokine (C-X-C motif) ligand 13 (B-cell chemoattractant), C-X-C motif chemokine 13, SCYB13B-cell-attracting chemokine 1, small inducible cytokine B subfamily (Cys-X-Cys motif), member 13 (B-cellchemoattractant)
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide made to a C-terminal region of human CXCL13 (between amino acids 50-109) [UniProt O43927]
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10563
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.