missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ CXCL8/IL-8 Antibody (HuMax-IL8), Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
CXCL8/IL-8 Monoclonal antibody specifically detects CXCL8/IL-8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CXCL8/IL-8 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | HuMax-IL8 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| Gen-Zugriffsnummer | P10145 |
| Gen-Alias | 3-10C, AMCF-I, C-X-C motif chemokine 8, CXCL8SCYB8, Emoctakin, GCP-1TSG-1, interleukin 8, K60, LECT, MDNCFb-ENAP, member 8, MONAPGCP1, NAP-1NAP1, Neutrophil-activating protein 1, Protein 3-10C, T cell chemotactic factor, T-cell chemotactic factor |
| Wirtsspezies | Human |
| Immunogen | CXCL8/ IL-8 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?