missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ CXCL8/IL-8 Antibody (HuMax-IL8), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30045649 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30045649 1 mg 1 Milligramm
30047260 50 μg 50 Mikrogramm
30044759 100 μg 100 Mikrogramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30045649

Marke: Novus Biologicals™ NBP3280221mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Monoclonal Antibody

CXCL8/IL-8 Monoclonal antibody specifically detects CXCL8/IL-8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CXCL8/IL-8
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon HuMax-IL8
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
Gen-Zugriffsnummer P10145
Gen-Alias 3-10C, AMCF-I, C-X-C motif chemokine 8, CXCL8SCYB8, Emoctakin, GCP-1TSG-1, interleukin 8, K60, LECT, MDNCFb-ENAP, member 8, MONAPGCP1, NAP-1NAP1, Neutrophil-activating protein 1, Protein 3-10C, T cell chemotactic factor, T-cell chemotactic factor
Wirtsspezies Human
Immunogen CXCL8/ IL-8
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Biologically Active Proteins, Cancer, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3576
Rekonstitution Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.