missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCL8/IL-8 Antibody, Novus Biologicals™

Goat Polyclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP3-11326-0.025mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 18649368

  • 287.00 € / 25 Mikrogramm

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

CXCL8/IL-8 Polyclonal antibody specifically detects CXCL8/IL-8 in Bovine samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

CXCL8/IL-8
Polyclonal
PBS
Goat
Affinity purified
RUO
Primary
Bovine
Purified
ELISA
Unconjugated
3-10C, AMCF-I, C-X-C motif chemokine 8, CXCL8SCYB8, Emoctakin, GCP-1TSG-1, interleukin 8, K60, LECT, MDNCFb-ENAP, member 8, MONAPGCP1, NAP-1NAP1, Neutrophil-activating protein 1, Protein 3-10C, T cell chemotactic factor, T-cell chemotactic factor
Recombinant bovine IL-8
0.025 mg
Angiogenesis, Biologically Active Proteins, Cancer, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
3576
Store at 4°C. Do not freeze.
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt