Learn More
CXCL8/IL-8 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18677046 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18677046 0.1 mg 0.10 Milligramm
18649368 0.025 mg 25 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18677046
Marke: Novus Biologicals NBP311326
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Goat Polyclonal Antibody
CXCL8/IL-8 Polyclonal antibody specifically detects CXCL8/IL-8 in Bovine samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CXCL8/IL-8
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias 3-10C, AMCF-I, C-X-C motif chemokine 8, CXCL8SCYB8, Emoctakin, GCP-1TSG-1, interleukin 8, K60, LECT, MDNCFb-ENAP, member 8, MONAPGCP1, NAP-1NAP1, Neutrophil-activating protein 1, Protein 3-10C, T cell chemotactic factor, T-cell chemotactic factor
Wirtsspezies Goat
Immunogen Recombinant bovine IL-8
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Biologically Active Proteins, Cancer, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3576
Zielspezies Bovine
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG