Learn More
CXCL9/MIG Rabbit anti-Human, Clone: 50, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18253786 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18253786 50 μg 50 Mikroliter
18295507 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18253786
Marke: Novus Biologicals NBP28969750UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
CXCL9/MIG Monoclonal specifically detects CXCL9/MIG in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA Detection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CXCL9/MIG
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 50
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 1:5000-1:10000, Sandwich ELISA Detection 1:1000-1:10000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias chemokine (C-X-C motif) ligand 9, CMK, crg-10, C-X-C motif chemokine 9, Gamma-interferon-induced monokine, Humig, MIGSmall-inducible cytokine B9, monokine induced by gamma interferon, SCYB9Monokine induced by interferon-gamma
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Human CXCL9/MIG protein
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4283
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG