missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCR3 Antibody (220803R) [FITC], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18606383 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18606383 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18606383 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB1685RF

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

CXCR3 Monoclonal antibody specifically detects CXCR3 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CXCR3
Anwendungen Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 220803R
Konjugat FITC
Verdünnung Flow Cytometry, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD183, CD183 antigen, chemokine (C-X-C motif) receptor 3, chemokine (C-X-C) receptor 3, CKR-L2IP-10 receptor, CMKAR3, C-X-C chemokine receptor type 3, CXC-R3, CXCR-3, G protein-coupled receptor 9CD182, GPR9Mig-R, Interferon-inducible protein 10 receptor, IP10 receptor, IP10-R, Mig receptor, MigR
Wirtsspezies Rat
Immunogen CHO Chinese hamster ovary cell line transfected with mouse CXCR3, Met1-Leu367, Accession # AAC40163
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2833
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.