missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCR4 Antibody (12G5R), HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18669483 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18669483 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18669483

Marke: Novus Biologicals FAB170RH

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CXCR4 Monoclonal antibody specifically detects CXCR4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CXCR4
Anwendungen Flow Cytometry, Neutralization
Klassifikation Monoclonal
Klon 12G5R
Konjugat HRP
Verdünnung Flow Cytometry, Neutralization
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD184, chemokine (C-X-C motif) receptor 4, chemokine (C-X-C motif), receptor 4 (fusin), C-X-C chemokine receptor type 4, CXC-R4, CXCR-4, D2S201ESDF-1 receptor, FB22, Fusin, HM89NPYRL, HSY3RR, LAP3, LCR1, LESTRCD184 antigen, Leukocyte-derived seven transmembrane domain receptor, leukocyte-derived seven-transmembrane-domain receptor, lipopolysaccharide-associated protein 3, neuropeptide Y receptor Y3, NPY3RWHIM, NPYR, NPYY3R, pCXCR4, seven transmembrane helix receptor, seven-transmembrane-segment receptor, spleen, Stromal cell-derived factor 1 receptor
Wirtsspezies Mouse
Immunogen CP-MAC-infected SUP-T1 human T cell lymphoblastic lymphoma line, Accession # P61073
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Cancer, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Growth and Development, Immunology, Innate Immunity, Metastasis, Neuronal Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7852
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.