missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCR4 Antibody, PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18496770 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18496770 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18496770

Marke: Novus Biologicals NBP177560PE

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CXCR4 Polyclonal antibody specifically detects CXCR4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CXCR4
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PE
Verdünnung Western Blot, Simple Western
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD184, chemokine (C-X-C motif) receptor 4, chemokine (C-X-C motif), receptor 4 (fusin), C-X-C chemokine receptor type 4, CXC-R4, CXCR-4, D2S201ESDF-1 receptor, FB22, Fusin, HM89NPYRL, HSY3RR, LAP3, LCR1, LESTRCD184 antigen, Leukocyte-derived seven transmembrane domain receptor, leukocyte-derived seven-transmembrane-domain receptor, lipopolysaccharide-associated protein 3, neuropeptide Y receptor Y3, NPY3RWHIM, NPYR, NPYY3R, pCXCR4, seven transmembrane helix receptor, seven-transmembrane-segment receptor, spleen, Stromal cell-derived factor 1 receptor
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide made to a C-terminal portion of the human CXCR4 protein (between residues 300-352) [UniProt# P61073]
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Cancer, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Growth and Development, Immunology, Innate Immunity, Metastasis, Neuronal Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7852
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.