missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CXCR7 Monoclonal Antibody (734110)
GREENER_CHOICE

Rat Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ MA561773

Artikelnummer. 30535504

  • 389.00 € / 100 Mikrogramm

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Reconstitute with sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.

This gene encodes a member of the G-protein coupled receptor family. Although this protein was earlier thought to be a receptor for vasoactive intestinal peptide (VIP), it is now considered to be an orphan receptor, in that its endogenous ligand has not been identified. The protein is also a coreceptor for human immunodeficiency viruses (HIV). Translocations involving this gene and HMGA2 on chromosome 12 have been observed in lipomas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

CXCR7
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
P56485
Ackr3
E. coli-derived recombinant mouse CXCR7/RDC-1 extracellular N-terminus and loops, Met1-Leu47, Ser103-Lys118, Lys184-Glu213, Leu274-Ala296.
100 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgM
Flow Cytometry
734110
Unconjugated
Ackr3
ACKR3; Atypical chemokine receptor 3; AW541270; C Cmotif chemokine; C X C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chemokine; chemokine (C-X-C motif) receptor 7; chemokine orphan receptor 1; Cmkor1; CXC; C-X-C chemokine receptor type 7; CXC motif chemokine; CXCR7; CXC-R7; CXCR-7; G protein-coupled receptor; GPR159; G-protein coupled receptor 159; G-protein coupled receptor RDC1 homolog; RDC1; RDC-1
Rat
IgM
RUO
12778
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.