missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCR7 modulator 2, MedChemExpress

Artikelnummer. 16404588
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16404588 10 mg 10 Milligramm
16457297 5 mg -
16420887 50 mg 50 Milligramm
16415436 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16404588 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112154

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress CXCR7 modulator 2 is a modulator of C-X-C Chemokine Receptor Type 7 (CXCR7), with a Ki of 13 nM.

CXCR7 modulator 2 is a modulator of C-X-C Chemokine Receptor Type 7 (CXCR7), with a Ki of 13 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material CXCR7 modulator 2
CAS 2227426-37-9
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H42N6O3
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (478.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H]1[C@H](O2)CC[C@H]2C1)N3CCC([C@H](CC(N)=O)N4CCCN(C5=C(CC)C=CN6C5=NC=C6)CC4)CC3
Molekulargewicht (g/mol) 522.68
Formelmasse 522.68
Reinheit (%) 98.39%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.