missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CXCR7/RDC-1 Antibody (11G8), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB42273F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CXCR7/RDC-1 Monoclonal antibody specifically detects CXCR7/RDC-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Spezifikation
| CXCR7/RDC-1 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF | |
| 11G8 | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready | |
| chemokine (C-X-C motif) receptor 7, Chemokine orphan receptor 1CMKOR1C-X-C chemokine receptor type 7, CXC-R7, CXCR-7, G protein-coupled receptor, GPR159G-protein coupled receptor 159, RDC-1, RDC1G-protein coupled receptor RDC1 homolog | |
| Human CXCR7 encoding plasmid, Accession # P25106 | |
| 0.1 mL | |
| Chemokines and Cytokines, GPCR | |
| 57007 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur