missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCR7/RDC-1 Antibody (11G8R), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18538957 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18538957 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18538957

Marke: Novus Biologicals FAB42273RMFV610

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CXCR7/RDC-1 Monoclonal antibody specifically detects CXCR7/RDC-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CXCR7/RDC-1
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 11G8R
Konjugat mFluor Violet 610 SE
Verdünnung Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias chemokine (C-X-C motif) receptor 7, Chemokine orphan receptor 1CMKOR1C-X-C chemokine receptor type 7, CXC-R7, CXCR-7, G protein-coupled receptor, GPR159G-protein coupled receptor 159, RDC-1, RDC1G-protein coupled receptor RDC1 homolog
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human CXCR7 encoding plasmid, Accession # P25106
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Chemokines and Cytokines, GPCR
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57007
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.