missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
CXCR7/RDC-1 Polyclonal specifically detects CXCR7/RDC-1 in Human, Mouse, Rat, Sheep samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow Cytometry (Negative).
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CXCR7/RDC-1 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 1.0 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 4 - 6 ug/mL, Simple Western 1:100, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 5 - 10 ug/mL, Flow Cytometry (Negative) |
| Zusammensetzung | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | P25106 |
| Gen-Alias | chemokine (C-X-C motif) receptor 7, Chemokine orphan receptor 1CMKOR1C-X-C chemokine receptor type 7, CXC-R7, CXCR-7, G protein-coupled receptor, GPR159G-protein coupled receptor 159, RDC-1, RDC1G-protein coupled receptor RDC1 homolog |
| Gensymbole | ACKR3 |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?