Learn More
CXCR7/RDC-1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-5061119 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18721664 0.025 mg 25 Mikrogramm
18776883 0.1 mg 0.10 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 18721664
Marke: Novus Biologicals NBP224779SS
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 5 publications
CXCR7/RDC-1 Polyclonal specifically detects CXCR7/RDC-1 in Human, Mouse, Rat, Sheep samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow Cytometry (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CXCR7/RDC-1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 4 - 6 ug/mL, Simple Western 1:100, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 5 - 10 ug/mL, Flow Cytometry (Negative)
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P25106
Gen-Alias chemokine (C-X-C motif) receptor 7, Chemokine orphan receptor 1CMKOR1C-X-C chemokine receptor type 7, CXC-R7, CXCR-7, G protein-coupled receptor, GPR159G-protein coupled receptor 159, RDC-1, RDC1G-protein coupled receptor RDC1 homolog
Gensymbole ACKR3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding amino acids 106-129 of human CXCR7/RDC1 was used as the immunogen, GenBank NP_064707.1.
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Chemokines and Cytokines, GPCR
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57007
Testspezifität This antibody is reactive to Chimpanzee, Cow, Horse, Human, Monkey, Mouse, Rat.
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Sheep
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG