Learn More
Invitrogen™ Cy3™ Dye-Labeled Pre-miR Negative Control #1
Artikelnummer. 10714617
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10714617 5 nmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10714617 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM17120
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Cy3™ farbstoffmarkierte Pre-miR-Negativkontrolle Nr. 1
Invitrogen™ Cy™3 mit Farbstoff markiertes, synthetisches miRNA-Mimic für die funktionelle miRNA-Analyse. 5 nmol wird mitgeliefert.
  • Optimiertes Design für eine korrekte Strangauslastung durch RISC
  • Gereinigt und bereit für die Transfektion
    Invitrogen™ Pre-miR™ miRNA-Vorläufer-Moleküle sind kleine, chemisch modifizierte, doppelsträngige RNA-Moleküle, die zur Nachahmung endogener reifer miRNAs entwickelt wurden. Dieses gebrauchsfertige miRNA Mimic kann mit ähnlichen Transfektions- oder Elektroporationsparametern wie bei siRNAs in Zellen eingesetzt werden. Das ermöglicht eine genaue Analyse der biologischen Wirkung von miRNA mithilfe von Funktionsexperimenten. Die Cy™3 Farbstoff-markierte Pre-miR™ Negativkontrolle Nr. 1 ist ein Pre-miR™ Molekül mit zufälliger Sequenz, das ausgiebig in humanen Zelllinien und Geweben getestet und die nachweislich keine erkennbaren Auswirkungen auf die bekannten miRNA-Funktionen hat. Ideal für die Überwachung der Transfektionseffizienz, da die Fluoreszenzmarkierung die direkte Beobachtung der zellulären Aufnahme, Verteilung und Lokalisierung der Kontrolle ermöglicht. Die Markierung befindet sich am 5'-Ende des Moleküls, und die Oligonukleotid-Sequenz ist die gleiche wie die Pre-miR™ Negativkontrolle Nr. 1 für miRNA-Vorläufermoleküle (SKU-Nr. AM17110). HINWEIS: Pre-miR™ miRNA-Vorläufer sind keine Haarnadelkonstrukte und sollten nicht mit Pre-miRNAs verwechselt werden.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Pre-miR™ miRNA wird zusammen mit nukleasefreiem Wasser für die Resuspension in einem einzelnen Röhrchen getrocknet geliefert und sollte bei –20 °C gelagert werden. Die Haltbarkeit ist für 1 Jahr garantiert, wenn es bei –20 °C getrocknet gelagert wird.
    Format Rörchen
    Regelungsart Negativkontrolle
    RNAi Type miRNA Mimic
    Zur Verwendung mit (Anwendung) miRNA-Analyse und Analyse nicht-codierender RNA
    Marker oder Farbstoff Cy3
    Produktlinie Ambion, Cy3, Pre-miR
    Produkttyp miRNA-Inhibitor
    Reinheit HPLC
    Menge 5 nmol
    Versandbedingung Trockeneis
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.