Learn More
Cyanid Standardlösung, Ion HIQU, Chem-Lab
Artikelnummer. 11969042
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11969042 500 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11969042 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL01.0371.0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.35 €
    35.40 € / 100 Milliliter
    Sparen 63.95 €
    64% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dient zur Auflösung von Metallen und ihren Erzen. Cyanid-Standardlösung, Ion HIQU, Chem-Lab besteht aus 2,503 g Kaliumcyanid pro Liter Wasser. Die Lösung enthält μ1000 g/ml CN - (±2 μg, bei -20 °C).
Zyanidstandardlösung wird zur Auflösung von Metallen und ihren Erzen verwendet. Sie wird auch in der klinischen Chemie und in Abwasseraufbereitungsanlagen verwendet, um die Konzentration von gelösten und partikelförmigen Materialien zu bestimmen. Kaliumcyanid ist hochtoxisch. In wässriger Lösung wird KCN in hydrierte Kalium (K+)-Ionen und Cyanid (CN−)-Ionen getrennt.
Spezifikation
CAS 151-50-8
Dichte 1.00 g/ml
Summenformel CKN
Konzentration 1000 μg/ml CN− (±2 μg, bei −20 °C)
InChI-Schlüssel NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C-]#N.[K+]
IUPAC-Name Kalium; Cyanid
Molekulargewicht (g/mol) 65.116
PubChem CID 9032
Menge 500 ml
Formelmasse 65,12 g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2.503 g KCN pro 1 l H2O
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyanid standard Lösung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium cyanide