Learn More
Cyanoacetamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494094
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11494094 100 g 100 Gramm
11404104 500 g 500 Gramm
11414104 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494094 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12482.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 107-91-5 | C3H4N2O | 84.08 g/mol
Cyanoacetamide was used in spectrofluorimetric method for the determination of some antihistaminic H1 receptor antagonist drugs such as ebastine, cetirizine dihydrochloride and fexofenadine hydrochloride. It may be used in fluorometric determination of 3,4-dihydroxyphenylalanine. It was used as post column fluorigenic derivatizing agent for the bio-analysis and pharmacokinetics of chitosan ester in rabbit serum. Cyanoacetamide is the starting reagent for vitamin B6 synthesis. It reacts with reducing carbohydrates in borate buffer to give intense fluorescence andis useful for the automated analysis of carbohydrates as borate complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyanoacetamid wurde in der spektrofluormetrischen Methode zur Bestimmung einiger antihistaminischer H1-Rezeptor-Antagonisten wie Ebastin, Cetirizin-Dihydrochlorid und Fexofenadin-Hydrochlorid verwendet. Kann zur fluorometrischen Bestimmung von 3,4-Dihydroxyphenylalanin verwendet werden. Wurde als fluorigenisches Derivatisierungsmittel nach der Säule für die Bioanalyse und Pharmakokinetik von Chitosanester im Kaninchenserum verwendet. Cyanoacetamid ist das Ausgangsreagenz für die Synthese von Vitamin B6. Reagiert mit reduzierenden Kohlenhydraten im Boratpuffer und gibt eine intensive Fluoreszenz; ist zudem für die automatisierte Analyse von Kohlenhydraten als Boratkomplexe nützlich.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Sorgen Sie für eine gute Belüftung. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-91-5
Summenformel C3H4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 84.08
MDL-Nummer MFCD00008024
InChI-Schlüssel DGJMPUGMZIKDRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanoacetamide, acetamide, 2-cyano, cyanacetamide, malonamide nitrile, malonamonitrile, nitrilomalonamide, cyanoiminoacetic acid, 3-nitrilo-propionamide, propionamide, 3-nitrilo, usaf kf-14
PubChem CID 7898
IUPAC-Name 2-Cyanacetamid
SMILES NC(=O)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyanoacetamide
Schmelzpunkt 118°C to 122°C
Flammpunkt 215°C (419°F)
Menge 100 g
Beilstein 878221
Merck Index 14,2688
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 84.08
Reinheit (%) 99%