Learn More
Cyanoacetamide, TRC
Artikelnummer. 17933515
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17933515 25 g 25 Gramm
17970915 250 g 250 Gramm
17965005 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17933515 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98746025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-91-5
Summenformel C3 H4 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 84.0767
Synonym 2-Cyanoacetamide, Cyanacetamide, Cyanoacetic Acid Amide, Cyanoiminoacetic Acid, Malonamide Nitrile, Malonamonitrile, NSC 6285, NSC 8948, Nitrilomalonamide, α-Cyanoacetamide
IUPAC-Name 2-cyanoacetamide
SMILES NC(=O)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyanoacetamide
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H4N2O/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H2,5,6)
Formelmasse 84.0324