Learn More
Cyanoacetamide, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyanoacetamide |
| Menge | 250 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H4N2O/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H2,5,6) |
| Formelmasse | 84.0324 |