Learn More
Cyanessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468883
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11468883 250 g 250 Gramm
11458883 1000 g 1000 Gramm
11478883 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468883 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11045.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 372-09-8 | C3H3NO2 | 85.062 g/mol
Cyanoacetic acid is used in pharmaceutical industry for producing vitamin B6 and caffeine. It is also used in making dyes, agricultural chemicals, and in the synthesis of phenylacetic acid esters. It acts as a precursor cyanoacrylates viz. ethyl cyanoacrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyanessigsäure wird in der pharmazeutischen Industrie zur Herstellung von Vitamin B6 und Koffein verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Farbstoffen, landwirtschaftlichen Chemikalien und bei der Synthese von Phenylessigsäureestern verwendet. Es fungiert als Vorläufer von Cyanoacrylaten, z. B. Ethylcyanacrylat.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethylalkohol, Äther. Schwer mischbar mit Benzol, Essigsäure und Chloroform.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Basen, Säuren, starken Oxidationsmitteln, alkalischen Mitteln, Nitrilen und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 372-09-8
Summenformel C3H3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 85.062
MDL-Nummer MFCD00002677
InChI-Schlüssel MLIREBYILWEBDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanoacetic acid, acetic acid, cyano, malonic mononitrile, acide cyanacetique, cyanessigsaeure, monocyanoacetic acid, malonic acid mononitrile, usaf kf-17, cyanoethanoic acid, kyselina kyanoctova
PubChem CID 9740
ChEBI CHEBI:51889
IUPAC-Name 2-Cyanessigsäure
SMILES C(C#N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyanoacetic acid
Schmelzpunkt 64°C to 69°C
pH 1.5
Siedepunkt 108°C (15 mmHg)
Flammpunkt 107°C (224°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 506325
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,2689
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethyl alcohol,ether. Slightly miscible with benzene,acetic acid and chloroform.
Formelmasse 85.06
Reinheit (%) 99%