Learn More
Cyanacetat, TRC
Artikelnummer. 30356035
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30356035 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30356035 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98748510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyanoacetic Acid
CAS 372-09-8
Summenformel C3H3NO2
Menge 10 g
Synonym 2-Cyanoacetic Acid, Cyanoethanoic Acid, Malonic Mononitrile, Monocyanoacetic Acid, NSC 5571
InChI-Formel InChI=1S/C3H3NO2/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H,5,6)
SMILES OC(=O)CC#N
IUPAC-Name 2-Cyanessigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 85.06
Formelmasse 85.0164