Learn More
Cyanacetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyanoacetic Acid |
| CAS | 372-09-8 |
| Summenformel | C3H3NO2 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 2-Cyanoacetic Acid, Cyanoethanoic Acid, Malonic Mononitrile, Monocyanoacetic Acid, NSC 5571 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H3NO2/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H,5,6) |
| SMILES | OC(=O)CC#N |
| IUPAC-Name | 2-Cyanessigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 85.06 |
| Formelmasse | 85.0164 |