Learn More
Cyanocobalamin (Vitamin B12) 1,0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30457602
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457602 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30457602 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP1449.0001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyanocobalamin
CAS 68-19-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cyanocobalamin
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C63 H88 Co N14 O14 P
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Cyanocobalamin, Vitamin B12, 5,6-Dimethylbenzimidazolyl cyanocobamide, 5,6-Dimethylbenzimidazolyl-Co-cyanocobamide, Anacobin, Antipernicin, Apikobal, B-Twelve, B-Twelve Ora, Bedodeka, Bedoz, Behepan, Berubi, Berubigen, Betalin 12, Betalin 12 Crystalline, Betaline 12, Betolvex, Byladoce, CN-B12, Cobalamin, cyanide, Cobalamin, cyano-, Cobalamin, cyano-5,6-dimethylbenzimidazole-, Cobalin, Cobamide, cyano-5,6-dimethyl-1H-benzimidazole-, Cobamin, Cotel, Covit, Cromatonbic B12, Crystamin, Crystamine, Cyano-5,6-dimethylbenzimidazolylcobamide, Cyano-B12, Cyanocobalamine, Cycolamin, Cykobemin, Cykobeminet, Cyomin, Cyredin, Cytacon, Cytamen, Cytobion, Depinar, Dicopac Kit, Dobetin, Docemine, Docibin, Docigram, Docivit, Dodecabee, Dodecavite, Dodex, Ducobee, Duodecibin, Eligen B12, Embiol, Emociclina, Eritrone, Erycytol, Erythrotin, Euhaemon, Extrinsic factor, Factor II, Factor II (vitamin), Fresmin, Hemo-b-doze, Hemomin, Hepagon, Hepavis, Hepavit, Hepcovite, LLD factor, Lactobacillus lactis dorner factor, Macrabin, Megalovel, Milbedoce, Millevit, NSC 80365, Nagravon, Nascobal, Normocytin, Optovite B12, Pernaemon, Pernaevit, Pernipuron, Plecyamin, Poyamin, Rebramin, Redamina, Redisol, Regividerm cream, Rheumazin, Rhodacryst, Rubesol, Rubivamine, Rubramin, Rubramin PC, Rubripca, Rubrocitol, SMARTShot B12, Sytobex, Vibalt, Vibisone, Virubra, Vita-rubra, Vitamin B12 preparation, Vitarubin, Vitasprint B12, Vitral, alpha-(5,6-Dimethylbenzimidazol-1-yl)cobamide cyanide, 1H-Benzimidazole, 5,6-dimethyl-1-(3-O-phosphono-alpha-D-ribofuranosyl)-, monoester with cobinamide cyanide, inner salt, Cobamide, alpha-5,6-dimethyl-1H-benzimidazolyl-, cyanide, Cobinamide, cyanide, dihydrogen phosphate (ester), inner salt, 3'-ester with 5,6-dimethyl-1-alpha-D-ribofuranosyl-1H-benzimidazole, Vitamin B12
InChI-Formel InChI=1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;;+2/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57+,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES N#[C-][Co+3]1234[N]5=CN(C=6C=C(C(=CC65)C)C)C7OC(CO)C(OP(=O)([O-])OC(C)CNC(=O)CCC8(C9=C(C%10=[N]4C(=CC%11=[N]3C(=C(C%12=[N]2C(C)(C([N-]91)C8CC(=O)N)C(C)(CC(=O)N)C%12CCC(=O)N)C)C(C)(CC(=O)N)C%11CCC(=O)N)C(C)(C)C%10CCC(=O)N)C)C)C7O
IUPAC-Name Cyanocobalamin
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Lebensmitteltests
Molekulargewicht (g/mol) 1355.37
Menge 1 mL
Formelmasse 1354,5674 g/mol