Learn More
Cyanoguanidin, Mikromol™
Artikelnummer. 17957684
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17957684 100 mg 100 Milligramm
17929424 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17957684 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0056.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Cyanoguanidin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyanoguanidine
CAS 461-58-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cyanoguanidine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C2 H4 N4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Metformin Hydrochloride Imp. A (EP), Metformin Imp. A (EP), Metformin USP Related Compound A, Metformin USP RC A, Cyanoguanidine, Dicyanodiamide, Dicyandiamide, Dicyanodiamide, SKF-9907, Ph Eur Metformin Impurity A, USP Metformin Related Compound A, Metformin Related Compound A, Metformin Hydrochloride Impurity A, Metformin Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
SMILES NC(=N)NC#N
IUPAC-Name 1-Cyanoguanidin
Molekulargewicht (g/mol) 84.08
Menge 100 mg
Formelmasse 84,0436 g/mol