Learn More
Cyanopropylmethyldichlorosilan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10656460 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10656460 5 mL Glasflasche -
10139649 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10656460 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 432250050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1190-16-5
Summenformel C5H9Cl2NSi
Molekulargewicht (g/mol) 182.12
MDL-Nummer MFCD00019889
InChI-Schlüssel UIFBMBZYGZSWQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanopropyl methyldichlorosilane, 3-cyanopropylmethyldichlorosilane, 4-dichloromethylsilyl-butyronitrile, 3-cyanopropyldichloromethylsilane, butanenitrile, 4-dichloromethylsilyl, unii-a09zd6eimj, 4-dichloromethylsilyl butyronitrile, methylcyanopropyldichlorosilane, 4-dichloro methyl silyl butanenitrile, dichlor-3-kyanpropyl-methylsilan
PubChem CID 14479
IUPAC-Name 4-[Dichlor(methyl)silyl]Butannitril
SMILES C[Si](Cl)(Cl)CCCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyanopropylmethyldichlorosilane
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1500g/mL
Siedepunkt 93.0°C to 94.0°C (8.0 mmHg)
Flammpunkt 92°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589nm)
Menge 5 mL
Relative Dichte 1.15
Formelmasse 182.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyanopropylmethyldichlorosilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
RUO– Nur für Forschungszwecke