Learn More
Cyanursäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-95371 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
250g
1kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10184340
Marke: Thermo Scientific Acros 181020250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 108-80-5 | C3H3N3O3 | 129.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-80-5
Summenformel C3H3N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 129.08
MDL-Nummer MFCD00082990
InChI-Schlüssel ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanuric acid, isocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-triol, trihydroxycyanidine, tricyanic acid, sym-triazinetriol, s-triazinetriol, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, pseudocyanuric acid, isocyanurate acid
PubChem CID 7956
ChEBI CHEBI:38028
IUPAC-Name 1,3,5-Triazinan-2,4,6 -Trion
SMILES O=C1NC(=O)NC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyanuric acid
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß bis Beige
Prozentgehaltsbereich 98%
Beilstein 26, 239
Merck Index 15, 2690
Formelmasse 129.07
Reinheit (%) ≥97.5%
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyanuric acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione