Learn More
Hanna Instruments™ TEST CYANURIC ACID
Click to view available options
Menge:
100/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Anzahl Tests | 100 |
| Menge | 100/Packung |
| Bereich | 0 bis 80 mg/l |
| Testmethode | turbidimetrisch |
| Typ | Cyanursäure-Reagenz |