Learn More
Cyanurchlorid, TRC
Artikelnummer. 30136935
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136935 500 g 500 Gramm
30009449 5 g 5 Gramm
30003889 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136935 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC987695500G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-77-0
Summenformel C3Cl3N3
Molekulargewicht (g/mol) 184.41
Synonym 1,3,5-Trichloro-2,4,6-triazine, 1,3,5-Trichlorotriazine, 2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine, 2,4,6-Trichloro-s-triazine, 2,4,6-Trichloro-sym-triazine, 2,4,6-Trichlorotriazine, Cyanur Chloride, Cyanuric Chloride, Cyanuric Trichloride, Isocyanuric Trichloride, NSC 3512, Solgel W 08, Trichloro-s-triazine, Trichlorocyanidine, Zorugeru W 08, s-Triazine Trichloride, sym-Trichlorotriazine;
IUPAC-Name 2,4,6-Trichloro-1,3,5-Triazin
SMILES Clc1nc(Cl)nc(Cl)n1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyanuric Chloride
Menge 500 g
InChI-Formel InChI=1S/C3Cl3N3/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1
Formelmasse 182.9158