Learn More
Cyclaminsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17930856
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17930856 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17930856 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0678.05
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Cyclaminsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclamic acid
CAS 100-88-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cyclamic acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H13 N O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Cyclamic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO3S/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10)
SMILES OS(=O)(=O)NC1CCCCC1
IUPAC-Name Cyclohexylsulfaminsäure
Molekulargewicht (g/mol) 179.24
Menge 100 mg
Formelmasse 179,0616 g/mol