Learn More
Cyclamsäure-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30138576
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138576 250 g 250 Gramm
17943745 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138576 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC987635250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139-05-9
Summenformel C6 H12 N O3 S . Na
Molekulargewicht (g/mol) 201.22
Synonym Cyclohexanesulfamic acid, monosodium salt (8CI), Sulfamic acid, cyclohexyl-, monosodium salt (9CI), Acofarinas, Assugrin, Asugryn, Azucrona, Cyclamate sodium, Cyclohexylsulfamate sodium, Cyclohexylsulfamic acid sodium salt, Dulzor-Etas, Duplo-Sacarin, Hachi-Sugar, Ibiosuc, N-Cyclohexylsulfamic acid sodium salt, Natreen, Nutter, Sodium cyclamate, Sodium cyclohexanesulfamate, Sodium cyclohexylaminesulfonate, Sodium cyclohexylsulfamate, Sodium sucaryl, Sucaryl sodium, Sucrum 7, Suessette, Suestamin, Sugarin, Sugaron
IUPAC-Name Natrium;N-cyclohexylsulfamat
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium cyclamate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO3S.Na/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6;/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Formelmasse 201.0436
Reinheit (%) >95%