Learn More
Cyclaniliprol 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322021
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30322021 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30322021 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA11817600AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclaniliprole
CAS 1031756-98-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cyclaniliprole
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C21 H17 Br2 Cl2 N5 O2
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 3-Bromo-N-(2-bromo-4-chloro-6-(1-cyclopropylethylcarbamoyl)phenyl)-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, 3-Bromo-N-[2-bromo-4-chloro-6-[[(1-cyclopropylethyl)amino]carbonyl]phenyl]-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, Cyclaniliprole, IKI 3106, N-[2-Bromo-4-chloro-6-[[α-methyl(cyclopropylmethyl)amino]carbonyl]phenyl]-3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, 1H-Pyrazole-5-carboxamide, 3-bromo-N-[2-bromo-4-chloro-6-[[(1-cyclopropylethyl)amino]carbonyl]phenyl]-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-, Cyclaniliprole
InChI-Formel InChI=1S/C21H17Br2Cl2N5O2/c1-10(11-4-5-11)27-20(31)13-7-12(24)8-14(22)18(13)28-21(32)16-9-17(23)29-30(16)19-15(25)3-2-6-26-19/h2-3,6-11H,4-5H2,1H3,(H,27,31)(H,28,32)
SMILES CC(NC(=O)c1cc(Cl)cc(Br)c1NC(=O)c2cc(Br)nn2c3ncccc3Cl)C4CC4
IUPAC-Name 5-Brom-N-[2-Brom-4-chlor-6-(1-Cyclopropylethylcarbamoyl)phenyl]-2-(3-chlorpyridin-2-yl)pyrazol-3-carboxamid
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 602.11
Menge 1 mL
Formelmasse 598,9126 g/mol