Learn More
Cyclisches 17-(1,2-Ethandiylacetal)-Androst-4-en-3,17-dion, TRC
Artikelnummer. 30362416
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30362416 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30362416 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC99002025MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclic 17-(1,2-Ethanediyl Acetal) Androst-4-ene-3,17-dione
CAS 1044-89-9
Summenformel C21H30O3
Menge 25 mg
Synonym 17,17-(Ethylenedioxy)androst-4-en-3-one
InChI-Formel InChI=1S/C21H30O3/c1-19-8-5-15(22)13-14(19)3-4-16-17(19)6-9-20(2)18(16)7-10-21(20)23-11-12-24-21/h13,16-18H,3-12H2,1-2H3/t16-,17+,18+,19+,20+/m1/s1
SMILES C[C@@]12C3(CC[C@]1([C@]4([C@](CC2)([C@]5(C)C(CC4)=CC(=O)CC5)[H])[H])[H])OCCO3
IUPAC-Name (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-Dimethyl-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydrospiro[cyclopenta[a]phenanthren-17,2'-[1,3]dioxolan]-3(2H)-on
Molekulargewicht (g/mol) 330.46
Formelmasse 330.22