missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclin B1 Antibody (V92.1) - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18571162 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18571162 0.025 mg 25 Mikrogramm
18531030 0.1 mg 0.10 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18571162

Marke: Novus Biologicals NB10026480.025mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Cyclin B1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin B1 in Human, Mouse, Hamster samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cyclin B1
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon V92.1
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry 0.5 - 1.0 μg/10^6 cells, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.5 - 1 μg/mL, Immunoprecipitation 1 - 2 μg/500ug protein, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CCNB, cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin-B1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Hamster Cyclin B1
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Mitotic Regulators, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 891
Zielspezies Human, Mouse, Hamster
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.