missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Cyclin D1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin D1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Cyclin D1 |
| Anwendungen | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL12323 |
| Konjugat | PE |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | B-cell lymphoma 1 protein, BCL-1, BCL-1 oncogene, BCL1D11S287E, cyclin D1, cyclin D1 (PRAD1: parathyroid adenomatosis 1), G1/S-specific cyclin D1, G1/S-specific cyclin-D1, PRAD1 oncogene, PRAD1B-cell CLL/lymphoma 1, U21B31 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P24385, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?