Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Cyclin D1/Bcl-1, Rabbit Monoclonal Antibody
Artikelnummer. p-4543984 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
500 μL
1 mL
12 mL
Form:
Concentrated
Ready-to-Use
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
12 Milliliter
Artikelnummer. Menge Form unitSize
10733436 100 μL Concentrated 100 Mikroliter
11594564 500 μL Concentrated 100 Mikroliter
12653687 1 mL Concentrated 1 Milliliter
12643687 12 mL Ready-to-Use 12 Milliliter
4 options
Artikelnummer. 10733436
Marke: Epredia™ RM9104S0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Obtain accurate and reproducible results in immunohistochemistry and western blotting experiments with Epredia™ Cyclin D1/Bcl-1, Rabbit Monoclonal Antibody.
Cyclin D1 or PRAD-1 or bcl-1 is one of the key cell cycle regulators, and functions in association with cdk4 and/or cdk6 by phosphorylating the Rb protein. It is a putative proto-oncogene overexpressed in a wide variety of human neoplasms including mantle cell lymphomas (MCL).
Host Species: Rabbit
Clone: SP4
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse, Rat. Others not tested.
Epitope: C-terminus
Immunogen: A synthetic peptide from C-terminus of human cyclin D1
Molecular Weight: 36 kDa
Positive Control: MAD109 cells, breast CA or mantle cell lymphoma
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Cyclin D1/Bcl-1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon SP4
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide from C-terminus of human cyclin D1
Menge 100 μL
Regulatorischer Status IVD
Forschungsgebiet Cell Cycle
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, Mouse
Form Concentrated
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • APD Primary Antibody Products, Antibody Diluent
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.