missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Cyclin D2 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin D2 in Human samples. It is validated for ELISA, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Cyclin D2 |
| Anwendungen | ELISA, Protein Array |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CCND2/2620 |
| Konjugat | PE |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | cyclin D2, G1/S-specific cyclin D2, G1/S-specific cyclin-D2, KIAK0002, MGC102758 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Recombinant full-length human Cyclin D2 (CCND2) protein (Uniprot: IDP30279) |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?