Learn More
Invitrogen™ Cyclin D2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (5B4M7)
Artikelnummer. 30283449
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30283449 20 μL 20 Mikroliter
30284714 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30283449
Marke: Invitrogen™ MA558015
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Immunogen sequence: LLGAVCMFL ASKLKETSPL TAEKLCIYTD NSIKPQELLE WELVVLGKLK WNLAAVTPHD FIEHILRKLP QQREKLSLIR KHAQTFIALC ATDFKFAMYP PS.
Cyclin D2 is a G1 cyclin required for G1 phase progression and is a strong candidate for a proto-oncogene. Cyclin D2 can phosphorylate pRB when associated with cdk 4 and / or cdk 6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Cyclin D2
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 5B4M7
Konzentration 0.63 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
Gen CCND2
Gen-Zugriffsnummer P30279
Gen-Alias 2600016F06Rik; AI256817; BF642806; C86853; CCND2; cD2; cyclin D2; Cyl-2; G1/S-specific cyclin-D2; KIAK0002; MGC102758; MPPH3; Vin1; Vin-1; Vin-1 proto-oncogene
Gensymbole CCND2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human Cyclin D2 (NP_001750.1).
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 894
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG